MilliporeSigma
Catalyseurs à base de ruthénium
Symbole du ruthénium dans le tableau périodique des éléments
Les transformations oxydatives sélectives de divers groupements fonctionnels avec des oxydants respectueux de l'environnement et facilement accessibles sont facilement réalisables avec un catalyseur au ruthénium approprié. La catalyse au ruthénium peut constituer un outil très puissant en chimie de synthèse pour la catalyse sélective de transformations oxydatives comme l'époxydation asymétrique d'alcènes, la formation d'espèces du dioxygène, la dihydroxylation des oléfines et la déshydrogénation oxydative des alcools.
De plus, les catalyseurs à base de ruthénium sont largement utilisés dans les réactions de métathèse, les catalyseurs de Grubbs étant les plus connus dans le domaine de la métathèse des oléfines. La grande popularité des catalyseurs de Grubbs s'explique par leur haute tolérance à divers groupements fonctionnels et leur grande stabilité dans l'air et dans une multitude de solvants.
Produits
Trier par pertinence
Afficher 1-20 sur 107
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 107
Comparer
Référence du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Vous avez consulté les résultats 1-20 sur 107