MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
330108
Sigma-Aldrich
Palladium sur charbon
Evonik NOBLYST® P1173 10% Pd
Synonyme(s) :
Pd/C
1 G
65,50 $
10 G
342,00 $
50 G
1 580,00 $
250 G
6 990,00 $
65,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
65,50 $
10 G
342,00 $
50 G
1 580,00 $
250 G
6 990,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Pd
Poids moléculaire :
106.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141733
eCl@ss :
38191001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
65,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Contient
~50% water
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Ampleur du marquage
10 wt. % loading (dry basis)
Poids
Unit weight excludes weight of water
Matrice
activated carbon, wet support
Chaîne SMILES 
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pd/C is used as a catalyst for hydrogenation of ketones, alkynes, alkenes, nitriles, azides, imines, nitro groups, and heterocyclic aromatic compounds.[1]
Application
Réactions catalysées :
  • Réaction de Stille
  • Réactions d'hydrogénation
  • Couplage croisé de Suzuki-Miyaura et réactions de Heck-Mizoroki
  • Désoxygénation
  • Réactions d'oxydation
  • Réactions de couplage
Recent journal articles also use Pd/C for the following:
  • Transfer hydrogenation of aromatic nitro compounds to anilines in the presence of methanol as a green reductant.[2]
  • N-Methylation of nitroarenes and amines.[3]
  • Aminocarbonylation of aryl iodides to synthesize primary amides.[4]
  • Direct C-2 arylation of indoles with arylboronic acids.[5]
  • Synthesis of polyamides via carbonylation polycondensation reaction.[6]
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Informations légales
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Direct C-H bond activation: palladium-on-carbon as a reusable heterogeneous catalyst for C-2 arylation of indoles with arylboronic acids
Bhattacharjee P, et al.
New. J. Chem., 44, 7675-7682 (2020)
Palladium on Carbon
Anthony OK and Ichiro S
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Commercial Pd/C-catalyzed N-methylation of nitroarenes and amines using methanol as both C1 and H2 source
Goyal V, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 84, 15389-15398 (2019)
Pd/C-catalyzed facile synthesis of primary aromatic amides by aminocarbonylation of aryl iodides using ammonia surrogates
Mane RS and Bhanage BM
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 76122-76127 (2015)
Pd/C-catalyzed transfer hydrogenation of aromatic nitro compounds using methanol as a hydrogen source
Goyal V, et al.
Journal of the Indian Chemical Society, 98, 100014-100014 (2021)
Articles
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.