Principaux documents
905399
Sigma-Aldrich
(S,R,S)-AHPC-PEG2-butyl chloride
Synonyme(s) :
(2S,4R)-1-((S)-2-(2-(2-((6-Chlorohexyl)oxy)ethoxy)acetamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, (S,R,S)-AHPC-2-2-6-Cl, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
50 MG
762,00 $
762,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
762,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H47ClN4O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
651.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
762,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
ligand
VH032
Essai
≥95%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reactivity: sulfuryl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Groupe fonctionnel
alkyl halide
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClCCCCCCOCCOCC(N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O)C(C)(C)C)=O
Clé InChI
VVGFRQKHZOZAAG-UWPQIUOOSA-N
Application
Protein degrader builiding block (S,R,S)-AHPC-PEG2-Butyl Chloride enables the synthesis of molecules for targeted protein degradation and PROTAC (proteolysis-targeting chimeras) technology. This conjugate contains a von Hippel-Lindau (VHL)-recruiting ligand, a linker with both hydrophobic and hydrophilic moieties, and a pendant chloroalkane for reactivity with a nucleophilic group on a target ligand. Because even slight alterations in ligands and crosslinkers can affect ternary complex formation between the target, E3 ligase, and PROTAC, many analogs are prepared to screen for optimal target degradation. When used with other protein degrader building blocks with a pendant chloro group, parallel synthesis can be used to more quickly generate PROTAC libraries that feature variation in crosslinker length, composition, and E3 ligase ligand.
Informations légales
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.