901534
(S,R,S)-AHPC-C6-CO2H hydrochloride
Synonyme(s) :
7-(((S)-1-((2S,4R)-4-Hydroxy-2-((4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)amino)heptanoic acid, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
Produits recommandés
ligand
VH032
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reactivity: amine reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(NCC1=CC=C(C2=C(C)N=CS2)C=C1)[C@H](C[C@@H](O)C3)N3C([C@H](C(C)(C)C)NCCCCCCC(O)=O)=O.Cl
InChI
1S/C29H42N4O5S.ClH/c1-19-25(39-18-32-19)21-12-10-20(11-13-21)16-31-27(37)23-15-22(34)17-33(23)28(38)26(29(2,3)4)30-14-8-6-5-7-9-24(35)36;/h10-13,18,22-23,26,30,34H,5-9,14-17H2,1-4H3,(H,31,37)(H,35,36);1H/t22-,23+,26-;/m1./s1
Clé InChI
PWGKDPPFSKFPCC-VIXMLYKZSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.