901572
Bromo-PEG2-acid
≥95%
195,00 $
About This Item
195,00 $
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
BrCCOCCOCCC(O)=O
Clé InChI
CCEBKJLCKKPYHB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3