Principaux documents
903434
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-PEG6-butyl azide
≥95%
Synonyme(s) :
Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, Pomalidomide-2-2-2-2-2-2-6-N3, 24-azido-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)-3,6,9,12,15,18-hexaoxatetracosanamide, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
50 MG
744,00 $
744,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
744,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H44N6O11
Poids moléculaire :
676.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.22
744,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
ligand
pomalidomide
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand-linker conjugate
Groupe fonctionnel
azide
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCN=[N+]=[N-])=O)=O)NC1=O
InChI
1S/C31H44N6O11/c32-36-33-10-3-1-2-4-11-43-12-13-44-14-15-45-16-17-46-18-19-47-20-21-48-22-27(39)34-24-7-5-6-23-28(24)31(42)37(30(23)41)25-8-9-26(38)35-29(25)40/h5-7,25H,1-4,8-22H2,(H,34,39)(H,35,38,40)
Clé InChI
LLVBWKILTFMMOM-UHFFFAOYSA-N
Application
Protein degrader builiding block Pomalidomide-PEG6-butyl azide enables the synthesis of molecules for targeted protein degradation and PROTAC (proteolysis-targeting chimeras) technology. This conjugate contains a Cereblon (CRBN)-recruiting ligand, a linker with both hydrophobic and hydrophilic moieties, and a pendant azide for click chemistry with a target ligand. Because even slight alterations in ligands and crosslinkers can affect ternary complex formation between the target, E3 ligase, and PROTAC, many analogs are prepared to screen for optimal target degradation. When used with other protein degrader building blocks with a pendant azide group, parallel synthesis can be used to more quickly generate PROTAC libraries that feature variation in crosslinker length, composition, and E3 ligase ligand.
Informations légales
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.