910058
2-(2-(Oct-7-yn-1-yloxy)ethoxy)acetic acid
≥95%
Synonyme(s) :
2-2-6 PROTAC® linker, Alkyne-PEG2-acid, Bifunctional linker
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
(Viscous Liquid or Semi-solid or Paste or Solid)
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Groupe fonctionnel
alkyne
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(COCCOCCCCCCC#C)=O
Application
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable