Principaux documents
901566
Sigma-Aldrich
Propargyl-PEG2-acid
50 MG
321,00 $
321,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
321,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
321,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Groupe fonctionnel
alkyne
carboxylic acid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C#CCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c1-2-4-11-6-7-12-5-3-8(9)10/h1H,3-7H2,(H,9,10)
Clé InChI
NNWHATPXNWOQKD-UHFFFAOYSA-N
Application
Propargyl-PEG2-acid is a heterobifunctional, PEGylated crosslinker featuring a carboxylic acid at one end and propargyl group at the other for reaction with azide-containing compounds using click chemistry. The hydrophillic PEG linker facilitates solubility in biological applications. Propargyl-PEG2-acid can be used for bioconjugation or as a building block for synthesis of small molecules, conjugates of small molecules and/or biomolecules, or other tool compounds for chemical biology and medicinal chemistry that require ligation. Examples of applications include its synthetic incorporation into antibody-drug conjugates or proteolysis-targeting chimeras (PROTAC® molecules) for targeted protein degradation.
This is a crosslinker with an alkyne group on one end and a carboxyl group on the other end. The alkyne can be used to attach to an azide using copper-catalyzed click chemistry. The compound contains two PEG units to help improve solubility.
Informations légales
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3