901579
t-Boc-N-amido-PEG1-CH2CO2H
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Groupe fonctionnel
Boc
amine
carboxylic acid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(O)COCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(13)10-4-5-14-6-7(11)12/h4-6H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)
Clé InChI
UPBQMAHYLWJGDW-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3