901575
t-Boc-N-amido-PEG3-CH2CO2H
≥95%
102,00 $
About This Item
102,00 $
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Groupe fonctionnel
Boc
amine
carboxylic acid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(COCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C13H25NO7/c1-13(2,3)21-12(17)10(14)8-19-6-4-18-5-7-20-9-11(15)16/h10H,4-9,14H2,1-3H3,(H,15,16)
Clé InChI
FUUVHHQEYXVKFA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3