Documents
546968
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.07
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.568 (lit.)
Point d'ébullition
102-104 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.499 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H
Clé InChI
OINWZUJVEXUHCC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter