Documents
M10204
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzenesulfonyl chloride
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.65
Numéro Beilstein :
609005
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Point d'ébullition
173 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
39-42 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO3S/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3
Clé InChI
DTJVECUKADWGMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zafar Iqbal et al.
European journal of medicinal chemistry, 168, 154-175 (2019-03-01)
A novel class of spiroimidazolidine-2',4'-diones substituted with aryl sulfonyl group at different positions was designed and synthesized. The target compounds were evaluated for their potential to release insulin from MIN6 cell line derived from in-vivo immortalized insulin-secreting pancreatic cells. The