Principaux documents
79432
Sigma-Aldrich
Phosphazene base P1-t-Bu-tris(tetramethylene)
≥97.0% (NT)
Synonyme(s) :
tert-Butylimino-tri(pyrrolidino)phosphorane, BTPP, BTTP
5 ML
219,00 $
25 ML
850,00 $
219,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
219,00 $
25 ML
850,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H33N4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.43
Beilstein:
9100965
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
219,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (NT)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.509
pb
119-122 °C/0.1 mmHg (lit.)
Pf
−24 °C (lit.)
Densité
1.022 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)N=P(N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C16H33N4P/c1-16(2,3)17-21(18-10-4-5-11-18,19-12-6-7-13-19)20-14-8-9-15-20/h4-15H2,1-3H3
Clé InChI
PVNUIRUAPVSSOK-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
This phosphazene base is 1.4 pK units more basic than the hexamethyl analogue (Cat. No. 79408)[1][2]; Compare also with the analogue BEMP (Cat. No. 20025)
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Chemische Berichte, 127, 2435-2435 (1994)
R. Schwesinger et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 105, 1420-1420 (1993)
Articles
Phosphazene base reagents are available as monomeric (P1 and BEMP), dimeric (P2), and tetrameric (P4) bases with different side chains to control their sterical hindrance.