F6206
4-Fluorobenzenesulfonyl chloride
98%
Synonyme(s) :
4-Fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, p-Fluorobenzenesulfonyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Point d'ébullition
95-96 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
29-31 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4ClFO2S/c7-11(9,10)6-3-1-5(8)2-4-6/h1-4H
Clé InChI
BFXHJFKKRGVUMU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges