133698
4-Chlorobenzenesulfonyl chloride
97%
Synonyme(s) :
p-Chlorobenzenesulfonyl chloride
48,20 $
About This Item
48,20 $
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
pb
141 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
50-52 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
Clé InChI
ZLYBFBAHAQEEQQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges