545716
3-Bromobenzenesulfonyl chloride
96%
41,90 $
About This Item
41,90 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.593 (lit.)
pb
90-91 °C/0.5 mmHg (lit.)
Pf
30-33 °C
Densité
1.773 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
ClS(=O)(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrClO2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H
Clé InChI
PJGOLCXVWIYXRQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 2-(3-bromophenyl)-5-n-butylfuran
- 2-(3-bromophenyl)-3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran
- 3-bromo-4-(3-bromophenyl)thiophene
- 2,5-bis(3-bromophenyl)-1-methylpyrrole
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter