112046
2-Methyl-2-propen-1-ol
98%
Synonyme(s) :
β-Methallyl alcohol, ‘Isobutenol’
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
Point d'ébullition
113-115 °C (lit.)
Densité
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=C)CO
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h5H,1,3H2,2H3
Clé InChI
BYDRTKVGBRTTIT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup