Documents
B86400
Sigma-Aldrich
3-Buten-2-ol
97%
Synonyme(s) :
Methyl vinyl carbinol
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.11
Numéro Beilstein :
1719579
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
Point d'ébullition
96-97 °C (lit.)
Densité
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(O)C=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3-5H,1H2,2H3
Clé InChI
MKUWVMRNQOOSAT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup