402885
p-Toluenesulfonic acid monohydrate
ACS reagent, ≥98.5%
Synonyme(s) :
4-Methylbenzenesulfonic acid monohydrate, 4-Toluenesulfonic acid monohydrate, PTSA monohydrate, TsOH monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.9 (vs air)
Pureté
≥98.5%
Forme
solid
Limpidité de la solution
passes test
Impuretés
9.5-11.5% water
Résidus de calcination
≤0.1%
Pf
103-106 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 10g + 50 mL, clear, colorless
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.3%
Traces de cations
Fe: ≤0.01%
Na: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Chaîne SMILES
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
Clé InChI
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Unsymmetrical benzils.
- Highly substituted piperidines.
- 1,3,5-Trisubstituted benzenes by trimerization of alkynes.
- Triazoloquinazolinone and benzimidazoquinazolinone derivatives.
- 1,3,5-Trisubstituted pyrazoles derivatives.
- Selenated ketene dithioacetals.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves