303240
2-Methyl-3-buten-1-ol
98%
149,00 $
About This Item
149,00 $
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
pb
120-121 °C/756 mmHg (lit.)
Densité
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC(CO)C=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(2)4-6/h3,5-6H,1,4H2,2H3
Clé InChI
NVGOATMUHKIQQG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Semiochemical emission by fungal symbionts: The study explored how linoleic acid stimulates the emission of bark beetle semiochemicals, including compounds like 2-Methyl-3-buten-1-ol, by fungal symbionts, offering insights into ecological interactions and potential applications in pest management (Unelius et al., 2023).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup