T60402
Triethyl orthoacetate
97%
Synonyme(s) :
1,1,1-Triethoxyethane
67,10 $
About This Item
67,10 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.396 (lit.)
pb
142 °C (lit.)
Densité
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(C)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-5-9-8(4,10-6-2)11-7-3/h5-7H2,1-4H3
Clé InChI
NDQXKKFRNOPRDW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Ordered mesoporous carbons for catalysis, electrochemistry and hydrogen storage applications.[1]
- Esters of phosphonic acids, carboxylic acids and phosphinic acids.[2]
- Ethyl alk-4-enoates by Johnson–Claisen rearrangement reaction.[3]
- Benzoxazoles, benzimidazoles and oxazolo[4,5-b]pyridines.[4]
- Quinazolin-4(3H)-one derivatives.[5]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - Non-equilibrium method
Point d'éclair (°C)
39 °C - Non-equilibrium method