162353
3-Methyl-2-buten-1-ol
99%
Synonyme(s) :
3,3-Dimethylallyl alcohol, Prenol
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1.4 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
16.3 %
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
Point d'ébullition
140 °C (lit.)
Densité
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\CO
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h3,6H,4H2,1-2H3
Clé InChI
ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
124.7 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51.5 °C - closed cup