Principaux documents
453021
Sigma-Aldrich
Allyl alcohol
≥98.5%
Synonyme(s) :
2-Propen-1-ol
1 L
76,20 $
18 L
838,00 $
76,20 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
76,20 $
18 L
838,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.08
Beilstein:
605307
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
76,20 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
2 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
23.8 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥98.5%
Température d'inflammation spontanée
712 °F
Limite d'explosivité
18 %
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
pb
96-98 °C (lit.)
Pf
−129 °C (lit.)
Densité
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCC=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
Clé InChI
XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
Application
Utilisé pour induire des lésions hépatiques dans un modèle de souris qui a servi à étudier les mécanismes de l′hépatotoxicité et de la restauration hépatique médiée par les cellules souches.
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hidenori Kinoshita et al.
Organic letters, 6(22), 4085-4088 (2004-10-22)
[reaction: see text] An aqueous biphasic reaction system enables the direct use of allyl alcohol in the Tsuji-Trost reaction without the help of any activating reagents for allyl alcohol. The reaction conditions are neutral to basic, allowing the use of
Muhammad A Khosa et al.
Journal of hazardous materials, 278, 360-371 (2014-07-06)
Chemical modification of chicken feathers (CF) and their subsequent role in arsenic removal from water is presented in this paper. The ground CF were chemically treated with four selective dopants such as poly (ethylene glycol) (PEG) diglycidyl ether, poly (N-isopropylacrylamide)
Orla M Wilson et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(14), 4510-4511 (2006-04-06)
We report a particle size dependence for the rate of hydrogenation of allyl alcohol using 1.3-1.9 nm Pd dendrimer-encapsulated nanoparticle (DEN) catalysts. For particles with diameters of <1.5 nm and containing <147 Pd atoms, the modulation in catalytic activity is
Deoxydehydration of glycerol to allyl alcohol catalyzed by rhenium derivatives.
Canale V, et al.
Catalysis Science & Technology, 4(10), 3697-3704 (2014)
Hydrosilylation of allyl alcohol with [HSiMe2OSiO1.5]8: octa (3-hydroxypropyldimethylsiloxy) octasilsesquioxane and its octamethacrylate derivative as potential precursors to hybrid nanocomposites.
Zhang C and Laine RM.
Journal of the American Chemical Society, 122(29), 6979-6988 (2000)