Fabricação de conjugados anticorpo-medicamento (ADC)
A tecnologia de conjugação anticorpo-medicamento (ADC, do inglês, antibody-drug conjugation) usa anticorpos monoclonais (mAbs) para liberação de ingredientes farmacêuticos altamente ativos potentes (HPAPIs, do inglês, highly active pharmaceutical ingredients) para células-alvo. Na forma conjugada, os HPAPIs apresentam citotoxicidade seletiva que pode evitar que as células não-alvo sofram efeitos tóxicos. No entanto, entender o vasto potencial da tecnologia de ADC é desafiador e complexo. São necessários conjuntos de fabricação e equipamentos específicos avançados para a caracterização da molécula e demonstração da sua pureza, homogeneidade e estabilidade. Ligar eficientemente um mAb único e direcionado a um tumor a um potente medicamento de molécula pequena citotóxico, que mata as células, é apenas o começo. Atender às necessidades de fabricação de ADC requer um portfólio abrangente de produtos e amplo conhecimento técnico de desenvolvimento, fabricação e testes de moléculas pequenas e grandes. |
Artigos técnicos relacionados
- What is an Antibody-Drug Conjugate?
ADCs are a fast-growing drug modality used as a cancer therapy. Learn more about the parts of an ADC, how bioconjugates work, and the ADC manufacturing process.
- Simplifying Antibody-Drug Conjugate Payload Synthesis Using Payload Intermediates
Meta description: ADC payload intermediates such as, DOLCore ™, MAYCore ™, and PBDCore ™, simplify payload synthesis for the most commonly used payloads: maytansine, dolastatin, and PBD dimers.
- Improving Antibody-drug Conjugate (ADC) Solubility with Hydrophobic Novel Payloads Using the Chito-oligosaccharide ChetoSensar™
See the data on how the chito-oligosaccharide ChetoSensar™ overcomes ADC solubility challenges.
- Tangential Flow Filtration in the Antibody Drug Conjugate (ADC) Manufacturing Process
Find best practices for using Pellicon® Capsules in ADC processing as well as data from two studies using Pellicon® Capsules and Pellicon® cassettes in the ADC manufacturing process.
Recursos de produtos relacionados
Desenvolvimento analítico e caracterização de produtos
Artigo: What makes a good ADC?
Informe técnico: Know your ADC’s Critical Quality Attributes
Webinar: The Benefits of Using Orthogonal Analytics in ADC Drug Development
Webinar: The Butterfly Effect: How to See the Impact of Small Changes to Your ADC
Webinar: Integrated Approach to Support ADC Programs From Concept to Clinical Material
Pôster: Efficacy Screening of Antibody-Drug-Conjugates by Surface Plasmon Resonance
Serviços relativos a anticorpos, ligantes-moléculas citotóxicas (payload) e conjugação
Informe técnico: Commercializing Antibody-drug Conjugates: a CMO’s Journey
Webinar: Accelerated ADC Development with Integrated Supply Chain Solutions
Pôster: Novel Format Conjugates – Process and Analytical ChallengesBrochura Técnica: Integrated ADC Services from Gene to BDS and from Pre-clinical to Commercial
Panfleto técnico: ADC Express™ Services for Best Candidate Selection
Tecnologia ligante-molécula citotóxica (payload)
Informe técnico: Benefits of Monodisperse and Activated PEGs in ADC Development
Informe técnico: ChetoSensar™- Overcoming the Solubility Challenges of Antibody-drug Conjugates
Informe técnico: Use of Payload Core Compounds to Accelerate ADC Clinical Development Timelines
Webinar: Payload Core Product Line Accelerates ADC Clinical Timelines
Webinar: ChetoSensar™ Technology Platform: Consider it DisSolved
Novel Payloads Using the Chito-oligosaccharide ChetoSensar™
Panfleto técnico: ADCore Payload Intermediates: Simplify Your Payload Synthesis
Panfleto técnico: ChetoSensar™
Panfleto técnico: Maytansinoid GMP Quality Payloads for Your Drug Conjugate Programs
Portfólio de processamento
Brochura: Biopharmaceutical and ADC Processing Portfolio
Biopharmaceutical and ADC Process Application Guide
Ficha de informações: Eshmuno® CMX mix-mode chromatography resin
Webinar: Exploring enhanced selectivity of innovative ion exchange resin in ADC polishing
Modelo de uso único
Webinar: Tackling the Challenges of Single-use Manufacturing for ADCs
Estudo de caso: Complete Single-use ADC technology, from development to scale-up
Nota de aplicação: Compatibility of a Mobius® Single-use Solution for ADC Processing
Pôster: Mobius® Single-use ADC Technology Supporting ADC Processing
Nota de aplicação: Pellicon® Capsules for Ultrafiltration/Diafiltration of ADCs
Webinar: Single-use TFF Capsules for mAb and ADC Processing
Webinar: ADC Production - A Journey Made Safer and Faster
Soluções para uma parceria sólida para ADCUma cadeia de suprimentos integrada, desde o sequenciamento gênico até os testes de estabilidade do medicamento final, pode reduzir o tempo até a comercialização, minimizando a complexidade do desenvolvimento e fabricação.
|
Fluxo de trabalho
Encontrando o elo perdido para o seu fornecimento de moléculas citotóxicas (payload)
Uma molécula citotóxica (payload) altamente ativa e um ligante de medicamento são combinados com o mAb para uma eventual conjugação em um anticorpo-medicamento.
PEGs monodispersos e ativados, ou a tecnologia Chetosensar™, podem solucionar os desafios de solubilidade durante a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos. Intermediários avançados das moléculas citotóxicas (payload) para as classes mais comuns de moléculas citotóxicas podem ajudar a reduzir os cronogramas de desenvolvimento.
Conectando os pontos com serviços de conjugação
Os componentes desenvolvidos da linhagem celular, anticorpo, molécula citotóxica (payload) e ligante se unem durante a conjugação e/ou bioconjugação.
Serviços de teste de insumos farmacêuticos ativos a granel (BDS) de ADC
O insumo farmacêutico ativo a granel (BDS, do inglês bulk drug substance), assim como o medicamento, são submetidos a testes analíticos abrangentes, incluindo testes de estabilidade e liberação.
Conjugação com molécula citotóxica
A ligação entre o anticorpo e uma molécula citotóxica (payload) altamente ativa é um componente crítico de um ADC que requer uma ampla gama de produtos e compostos químicos.
Cromatografia (opcional)
Uma etapa cromatográfica opcional pode ser usada para remover espécies de alto peso molecular, como agregados de anticorpos e resíduos de medicamentos livres, além de apoiar a otimização da proporção medicamento-anticorpo (DAR) e o controle da polidispersão.
A resina Eshmuno® CMX foi projetada para cromatografia de modo misto altamente seletiva.
Ultrafiltração/diafiltração
A remoção de solvente residual e do medicamento livre após a conjugação é necessária antes do preparo da formulação final com a concentração desejada e tampão.
A cápsula Pellicon® é o primeiro dispositivo de sua categoria, um verdadeiro dispositivo de TFF de uso único pronto para processar ADCs em minutos.
Filtração estéril
A filtração de grau esterilizante está sendo cada vez mais controlada pelos órgãos regulatórios, exigindo um alto grau de garantia de esterilidade.
Formulação e envase final de BDS de ADC
O BDS é preparado para uma formulação final e única. A forma farmacêutica liofilizada é preferida e, em geral, contém um tampão, estabilizante (p. ex., trealose ou sacarose) e tensoativo.