Merck
Sacarose em refrigerantes
Determinação reflectométrica após conversão enzimática.
Cubos de açúcar (sacarose)
Introdução
A análise química de alimentos e bebidas é realizada para assegurar o consumo seguro e a qualidade e integridade do produto. No controle de qualidade, os produtores de refrigerantes devem monitorar a concentração de açúcar (sacarose) em seus produtos finais e durante o processo de fabricação. Nesta nota de aplicação, descrevemos um método para determinar a sacarose em refrigerantes com o Teste de sacarose Reflectoquant® e o refletômetro RQflex® 20.
Método experimental
A sacarose é clivada pela sacarose-fosforilase em frutose e glicose-1-fosfato. A sacarose é clivada pela fosfoglicomutase em frutose e glicose-6-fosfato. A última é, por sua vez, oxidada pela NAD, sob o efeito catalítico da glicose-6-fosfato desidrogenase, em gliconato-6-fosfato. Na presença de diaforase, a NADH formada no processo reduz um sal de tetrazólio em um azul de formazan que é determinado por reflectometria.
Reagentes, instrumentos e materiais
Kits de teste
  • Método de teste de sacarose: reflectométrico com tiras de teste e reagente 0,25 - 2,50 g/l Reflectoquant® (1.16141)
Instrumentos
  • Reflectômetro RQflex® 20 Reflectoquant® (1.17246)*
*Esta nota de aplicação se refere ao RQ® 20 e a todos os instrumentos descontinuados (RQflex® 10, RQflex® plus).
Preparo de amostras
Dilua a amostra de acordo com o teor de sacarose previsto, por exemplo, para uma diluição de 1:100, pipete 0,5 ml da amostra em um balão volumétrico de 50 ml e complete o volume com água destilada. Recomenda-se que os resultados da medição estejam no meio da faixa de medição. Pode ser necessário repetir a etapa de diluição com uma diluição adicional.
Análise instrumental
  • Coloque 10 ml de água destilada, 5 gotas do reagente Sa-1 e 1 ml da amostra diluída de forma correspondente no vidro de teste e agite.
  • Pressione o botão de início do refletômetro e, ao mesmo tempo, mergulhe a tira de teste com ambas as zonas de reação na amostra de medição (20 - 26 °C) por aproximadamente 2 segundos.
  • Deixe o excesso de líquido escorrer pela borda mais longa da tira para uma toalha de papel absorvente.
  • Insira imediatamente a tira de teste no adaptador de tiras.
  • A tira de teste é medida no refletômetro após 300 segundos.
O valor de medição [g/l] é salvo automaticamente. (Consulte o manual de operação do RQflex® e as instruções de uso do Teste de sacarose Reflectoquant®).
Medição em série
Após a primeira medição, qualquer número de medições adicionais pode ser feito pressionando o botão Iniciar. Isso, no entanto, requer o uso de um cronômetro, considerando que a função de contagem regressiva do refletômetro está disponível apenas para a primeira medição. As zonas de detecção da tira de teste devem ser adequadamente protegidas da luz durante o tempo de reação.
Cálculo
Teor de sacarose [g/l] = valor da medição [g/l] x fator de diluição
Resultados
Tabela 1.Valores de medição para cola (concentração nominal na cola de acordo com o fabricante: 10,6 g/100 ml. Resultado HPLC: 10,5 g/100 ml)
Tabela 2.Valores de medição para laranjada (concentração nominal na laranjada de acordo com o fabricante 9,4 g/100 ml)