Método analítico: Alumínio (total) em pedra de cal
Instrumentos e reagentes:
Nº de Cat. 173016 Espectrofotômetro Spectroquant® VIS Prove 100 ou
Nº de Cat. 173017 Espectrofotômetro Spectroquant® UV/VIS Prove 300 ou
Nº de Cat. 173018 Espectrofotômetro Spectroquant® UV/VIS Prove 600 ou
Nº de Cat. 109748 Fotômetro Spectroquant® NOVA 30 ou
Nº de Cat. 109751 Fotômetro Spectroquant® NOVA 60 ou
Nº de Cat. 173632 Colorímetro Spectroquant® Move 100
Nº de Cat. 114946 Células retangulares de 10 mm e/ou
Nº de Cat. 114947 Células retangulares de 20 mm e/ou
Nº de Cat. 114944 Células retangulares de 50 mm
Nº de Cat. 100594 Teste de célula de alumínio
Spectroquant® Nº de Cat. 114825 Teste de alumínio
Spectroquant® Nº de Cat. 100317 Ácido clorídrico a 37% para análise
Nº de Cat. 106495 Hidróxido de sódio para análise
Nº de Cat. 116754 Água para análise
Preparo de amostras:
Em um cadinho de níquel, misture cerca de 100 mg de material de amostra em pó com 8 pastilhas de hidróxido de sódio (1,5 g). Aqueça o cadinho coberto com um queimador de gás por 30 minutos até que a vermelhidão diminua. Após o resfriamento, dissolva o conteúdo do cadinho em água. Para isso, coloque o cadinho com a tampa em um béquer e aqueça-o com 30 a 50 ml de água para análise em banho-maria, até que a massa fundida se dissolva. A ultrassonificação acelera a dissolução. Ajuste a solução com ácido clorídrico 37% para um pH - o valor de 3 - 4, transfira quantitativamente para um balão volumétrico de 200 ml, encha até o volume com água para análise e misture bem.
Análise:
Determine com os kits de teste mencionados acima.
Cálculo:
Para continuar lendo, faça login ou crie uma conta.
Ainda não tem uma conta?