Método analítico: Alumínio (total) em efluentes, alto teor orgânico
Instrumentos e reagentes:
Nº de Cat. 173016 Espectrofotômetro Spectroquant® VIS Prove 100 ou
Nº de Cat. 173017 Espectrofotômetro Spectroquant® UV/VIS Prove 300 ou
Nº de Cat. 173018 Espectrofotômetro Spectroquant® UV/VIS Prove 600 ou
Nº de Cat. 109748 Fotômetro Spectroquant® NOVA 30 ou
Nº de Cat. 109751 Fotômetro Spectroquant® NOVA 60 ou
Nº de Cat. 173632 Colorímetro Spectroquant® Move 100
Nº de Cat. 114946 Células retangulares de 10 mm e/ou
Nº de Cat. 114947 Células retangulares de 20 mm e/ou
Nº de Cat. 114944 Células retangulares de 50 mm
Nº de Cat. 100594 Teste de célula de alumínio
Spectroquant® Nº de Cat. 114825 Teste de alumínio
Spectroquant® Nº de Cat. 100731 Ácido sulfúrico 96% para análise
Nº de Cat. 107209 Perhydrol® 30% para análise
Nº de Cat. 105590 Solução de hidróxido de sódio 32%
Nº de Cat. 109535 Tiras indicadoras universais pH 0 - 14
Nº de Cat. 116754 Água para análise
Preparo de amostras:
Coloque 25 ml de amostra em um béquer de 400 ml junto com 5 ml de ácido sulfúrico a 96% e 5 ml de Perhydrol®, misture e aqueça lentamente em uma placa de aquecimento até que o ácido sulfúrico comece a soltar fumaça. Deixe esfriar, adicione 5 ml de Perhydrol® e aqueça novamente até que o SO3 seja liberado. Dependendo do conteúdo orgânico da amostra, repita esse processo até três vezes. A amostra totalmente digerida deve ser clara e praticamente incolor.
Dilua a solução com aproximadamente 40 ml de água para análise e ajuste o pH para 3 a 5 com solução de hidróxido de sódio a 32% (verifique o pH usando tiras indicadoras universais de pH 0 a 14). Transfira a mistura para um balão volumétrico de 50 ml, complete o volume com água para análise e misture bem.
Análise:
Determine com os kits de teste mencionados acima.
Cálculo:
Teor de alumínio (total) em mg/l Al = resultado da análise em mg/l Al x 2