Merck
Página inicialFotometria e reflectometriaMétodo analítico: Garantia de qualidade analítica, padrão para formaldeído
Método analítico: Garantia de qualidade analítica, padrão para formaldeído
Reagentes
Prod. Nº 104003  Solução de formaldeído min. 37 % para análise
Prod. Nº 109099  Solução de iodo 0,05 mol I2/l solução 0,1 N
Prod. Nº 109147  Solução de tiossulfato de sódio 0,1 mol/l solução 0,1 N
Prod. Nº 109137  Solução de hidróxido de sódio 1 mol/l Solução 1 N
Prod. Nº 100716  Ácido sulfúrico 25 % para análise
Prod. Nº 105445  Solução de amido e iodeto de zinco para análise
Prod. Nº 116754 Água para análise
Preparo de uma solução de estoque
Em um balão volumétrico de 1.000 ml calibrado ou com conformidade verificada, complete 2,50 ml de solução de formaldeído min.
37% até a marca com água destilada. A solução de estoque preparada de acordo com esse procedimento tem uma concentração de aproximadamente 1.000 mg/l de formaldeído.
Ensaio preciso da solução padrão (solução estoque) para formaldeído
Pipete 40,0 ml (pipeta cheia) da solução de estoque de formaldeído de aproximadamente 1.000 mg/l em um frasco cônico de vidro esmerilhado de 300 ml e adicione 50,0 ml (bureta) de solução de iodo 0,05 mol/l e 20 ml de solução de hidróxido de sódio 1 mol/l. Deixe repousar por 15 minutos e, em seguida, adicione 8 ml de ácido sulfúrico a 25%. Adicione 1 ml de solução de amido e iodeto de zinco e, em seguida, titule até o ponto final com solução de tiossulfato de sódio 0,1 mol/l.
Cálculo do conteúdo exato da solução de formaldeído
C1 = consumo de solução de tiossulfato de sódio 0,1 mol/l
C2 = quantidade de solução de iodo 0,05 mol/l mg/l
Formaldeído = (C2 - C1) x 37,525
Outras concentrações experimentais podem ser preparadas a partir da solução de estoque exatamente determinada de acordo com o procedimento descrito acima, diluindo-a adequadamente.
Estabilidade
Quando armazenada em local fresco (geladeira), a solução de estoque permanece estável por uma semana. Após esse tempo, a solução de estoque deve ser determinada novamente e o valor correspondente deve ser devidamente contabilizado no uso posterior. As soluções de investigação diluídas devem ser usadas imediatamente.
Materiais
Desculpe, ocorreu um erro inesperado
Network error: Failed to fetch