Método analítico: Alumínio (total) em efluentes
Instrumentos e reagentes:
Nº de Cat. 173016 Espectrofotômetro Spectroquant® VIS Prove 100 ou
Nº de Cat. 173017 Espectrofotômetro Spectroquant® UV/VIS Prove 300 ou
Nº de Cat. 173018 Espectrofotômetro Spectroquant® UV/VIS Prove 600 ou
Nº de Cat. 109748 Fotômetro Spectroquant® NOVA 30 ou
Nº de Cat. 109751 Fotômetro Spectroquant® NOVA 60 ou
Nº de Cat. 173632 Colorímetro Spectroquant® Move 100
Nº de Cat. 114946 Células retangulares de 10 mm e/ou
Nº de Cat. 114947 Células retangulares de 20 mm e/ou
Nº de Cat. 114944 Células retangulares de 50 mm
Nº de Cat. 100594 Teste de célula de alumínio
Spectroquant® nº de Cat. 114825 Teste de alumínio
Spectroquant® Nº de Cat. 100317 Ácido clorídrico a 37 % para análise
Nº de Cat. 109137 Solução de hidróxido de sódio 1 mol/l
Nº de Cat. 109535 Tiras indicadoras universais pH 0 - 14
Nº de Cat. 116754 Água para análise
Preparo:
Em um béquer de vidro, coloque 25 ml da amostra com 5 ml de ácido clorídrico 37% e 2,5 ml de ácido nítrico 65%, misture e ferva por 1 hora. Cubra o béquer com um vidro de relógio durante a operação. Dissolva o resíduo em água para análise e transfira-o para um balão volumétrico de 25 ml. Antes de encher com água para análise, verifique o pH usando tiras de Indicador Universal pH 0 - 14. O intervalo ideal de pH é de 3 a 10; se necessário, ajuste com hidróxido de sódio 1 mol/l. Em seguida, encha até a marca e misture bem.
Análise:
Determine com os kits de teste mencionados acima.
Cálculo:
Teor de alumínio (total) em mg/l Al = valor da análise em mg/l Al