Merck
HPLC Analysis of Organic Acids Commonly Found in Wine and Beer on TSKgel® OApak-P and OApak-A
HPLC Analysis of Organic Acids Commonly Found in Wine and Beer on TSKgel® OApak-P and OApak-A application for HPLC
Materiais
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
TSKgel® OApak-A HPLC Column
phase carboxylic acid, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
componente de fase móvel
Nº do produto
Descrição
Preços
Ácido sulfúrico
0.1 M H2SO4 in water (0.2N), eluent concentrate for IC
padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
L-Pyroglutamic acid
≥99.0% (T)
Ácido cítrico
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Ácido L-(+)-lático
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Malic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Ácido succínico
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Tartaric acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Pyruvic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
pré-coluna
Nº do produto
Descrição
Preços
TSKgel® OApak-P Guard Column
phase sulphonic acid, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 10 μm particle size
CONDITIONS
column
TSKgel OApak-A, 30 cm x 7.8 mm I.D., 5 μm particles (816653)
column
TSKgel OApak-P Guard Column, 4 cm x 6 mm I.D., 10 μm particles (816654)
mobile phase
0.75 mM sulfuric acid
flow rate
0.8 mL/min
column temp.
60 °C
detector
conductivity
injection
20 μL
sample
organic acid mixture, see figure for concentrations
Descrição
Outras notas
Data provided by Tosoh Bioscience LLC.
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation