HPLC Analysis of Tetracycline Antibiotics on Ascentis® Express C18
Materiais
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
componente de fase móvel
Nº do produto
Descrição
Preços
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Vials, screw top, silane-treated
volume 2 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mmpadrão
Nº do produto
Descrição
Preços
pré-coluna
Nº do produto
Descrição
Preços
Ascentis® Express C18, 2.7 Micron Guard Cartridge
2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 3 mm, pkg of 3 eaCONDITIONS
column
Ascentis Express C18, 15 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53816-U)
mobile phase
[A] 10 mM oxalic acid in water; [B] 5 mM oxalic acid in methanol:acetonitrile (1:1)
gradient
15% B for 1 min; to 20% B in 0.1 min, held at 20% for 4 min; to 80% B in 5 min; to 15% B in 0.1 min, held at 15% B for 3 min
flow rate
0.5 mL/min
pressure
3597 psi (248 bar)
column temp.
30 °C
detector
UV, 355 nm
injection
50 μL
sample
100 ng/mL of each compound in acetontrile:water:formic acid (5:94.9:0.1)
Descrição
Nota de análise
Separation of tetracycline antibiotics from their epi-metabolites was achieved on an Ascentis® Express C18 HPLC column. Oxalic acid was added to the mobile phase to prevent the loss of these metal-binding compounds in the HPLC system.