Documentos Principais
33429
Supelco
Doxiciclina
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Cloridrato de doxiciclina (hemietanolato hemi-hidratado)
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 617,00
R$ 617,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 617,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H24N2O8 · HCl · 0.5H2O · 0.5C2H6O
Número CAS:
Peso molecular:
512.94
Beilstein:
5702728
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 617,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
EPA 1694
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solubilidade
DMSO: soluble 100 mM
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
parasites
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
Modo de ação
protein synthesis | interferes
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CCO.C[C@@H]1C2[C@H](O)C3[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]3(O)C(O)=C2C(=O)c4c(O)cccc14.C[C@@H]5C6[C@H](O)C7[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]7(O)C(O)=C6C(=O)c8c(O)cccc58
InChI
1S/2C22H24N2O8.C2H6O.2ClH.H2O/c2*1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;1-2-3;;;/h2*4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31);3H,2H2,1H3;2*1H;1H2/t2*7-,10?,14?,15-,17-,22-;;;;/m00..../s1
chave InChI
HALQELOKLVRWRI-ZVACAFRPSA-N
Descrição geral
Chemical structure: tetracycline
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: O hiclato de doxiciclina inibe a resposta inflamatória à espiroqueta Borrelia burgdorferi, causadora da doença de Lyme.
Espectro da atividade: Eficaz contra um inibidor de amplo espectro de metaloproteinases de matriz in vivo.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Erdinc Turk et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(6) (2020-07-01)
The aims of this study in goats were to determine the pharmacokinetics of doxycycline hyclate following single intravenous (IV), intramuscular (IM) and oral administrations of 20 mg/kg and to evaluate the pharmacokinetics and accumulation of doxycycline hyclate after repeated oral
Xuefeng Wu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(38), 13870-13875 (2014-09-06)
Metastatic spread is the leading cause of cancer mortality. Breast cancer (BCa) metastatic recurrence can happen years after removal of the primary tumor. Here we show that Ubc13, an E2 enzyme that catalyzes K63-linked protein polyubiquitination, is largely dispensable for
Alicia Anderson et al.
MMWR. Recommendations and reports : Morbidity and mortality weekly report. Recommendations and reports, 62(RR-03), 1-30 (2013-03-29)
Q fever, a zoonotic disease caused by the bacterium Coxiella burnetii, can cause acute or chronic illness in humans. Transmission occurs primarily through inhalation of aerosols from contaminated soil or animal waste. No licensed vaccine is available in the United
Hanumara Ram Chowdri et al.
Annals of internal medicine, 159(1), 21-27 (2013-07-03)
The diverse tickborne infections of the northeastern United States can present as undifferentiated flu-like illnesses. In areas endemic for Lyme and other tickborne diseases, patients presenting with acute febrile illness with myalgia, headache, neutropenia, thrombocytopenia, and elevated hepatic aminotransferase levels
Alistair C Darby et al.
The ISME journal, 8(4), 925-937 (2013-10-25)
The bacterium Wolbachia (order Rickettsiales), representing perhaps the most abundant vertically transmitted microbe worldwide, infects arthropods and filarial nematodes. In arthropods, Wolbachia can induce reproductive alterations and interfere with the transmission of several arthropod-borne pathogens. In addition, Wolbachia is an
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is doxycycline hyclate soluble in DMSO?
    1 answer
    1. According to literature sources, doxycycline hyclate is soluble in DMSO at a concentration of 100 mM.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.