Merck
HPLC Analysis of Taxols on Ascentis® Express F5
HPLC Analysis of Taxols on Ascentis® Express F5 application for HPLC
Materiais
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Baccatin III
≥95% (HPLC)
Cephalomannine
≥97% (HPLC), solid
Composto relacionado ao paclitaxel B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Ascentis® Express F5, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile; (60:40, A:B)
flow rate
0.3 mL/min
column temp.
30 °C
detector
UV, 227 nm
injection
2 μL
sample
25 mg/L in 70:30, water:methanol
Descrição
Nota de análise
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express F5 for the efficient separation of taxols.