Merck
HPLC Analysis of m-Tyrosine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
HPLC Analysis of m-Tyrosine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T application for HPLC
Materiais
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Coluna de HPLC quiral Astec® CHIROBIOTIC® T
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
DL-m-Tyrosine
crystalline
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
[A] water; [B] ethanol; (90:10, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 210 nm
injection
1 μL
sample
5 mg/mL in methanol