Merck
HPLC Analysis of Luciferin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
HPLC Analysis of Luciferin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V application for HPLC
Materiais
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Coluna de HPLC quiral Astec® CHIROBIOTIC® V
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
D-Luciferin 6′-O-phosphate trisodium salt
D-Luciferin sodium salt
lyophilized powder, synthetic
D-Luciferin
synthetic, BioXtra, ≥99% (HPLC)
D-Luciferin
synthetic
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] 20 mM ammonium nitrate, pH 5.5; [B] THF; (90:10, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
ambient
detector
UV, 254 nm
injection
6 μL
sample
0.5 mg/mL in methanol