Merck
HPLC Analysis of Cyclophosphamide Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
HPLC Analysis of Cyclophosphamide Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T application for HPLC
Materiais
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Coluna de HPLC quiral Astec® CHIROBIOTIC® T
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Cyclophosphamide monohydrate
bulk package
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
[A] water; [B] ethanol; [C] THF; (90:5:5, A:B:C)
flow rate
0.75 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 205 nm