Merck
HPLC Analysis of Aspartic Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (Methanol Mobile Phase)
HPLC Analysis of Aspartic Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (Methanol Mobile Phase) application for HPLC
Materiais
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
DL-Aspartic acid
≥99% (TLC)
Ácido L-aspártico
reagent grade, ≥98% (HPLC)
Ácido L-aspártico
BioXtra, ≥99% (HPLC)
Ácido L-aspártico
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Ácido L-aspártico
D-Aspartic acid
ReagentPlus®, 99%
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Coluna de HPLC quiral Astec® CHIROBIOTIC® T
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
pré-cartucho
Nº do produto
Descrição
Preços
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Guard Column
Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
[A] water; [B] methanol; [C] formic acid; (30:70:0.02, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 205 nm
injection
10 μL
sample
300 μg /mL in 30:70 water:methanol