Merck
GC Analysis of Trichloroanisole (TCA) in Wine on SLB®-5ms after SPME using 100 μm PDMS Fiber
GC Analysis of Trichloroanisole (TCA) in Wine on SLB®-5ms after SPME using 100 μm PDMS Fiber suitable for GC, application for SPME
Materiais
Fibra para SPME
Nº do produto
Descrição
Preços
Conjunto de fibras para microextração em fase sólida (SPME) de polidimetilsiloxano (PDMS)
metal alloy fiber, df 100 μm(PDMS, needle size 23 ga, for use with autosampler
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Coluna de GC capilar SLB®-5ms
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
2,4,6-Trichloroanisole solution
certified reference material, 100 μg/mL in methanol
CONDITIONS
sample/matrix
red wine spiked with 5 ppt TCA
SPME fiber
100 μm PDMS metal fiber (57928-U)
extraction
headspace, room temp (30 min)
condition
3 min. at 250 °C
desorption process
250 °C for 3 min
column
SLB®-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven
60 °C (2 min), 8 °C/min to 200 °C (10 min)
MSD interface
300 °C
scan range
SIM, m/z = 195, 197, 210, 212
carrier gas
helium, 1 mL/min. constant
liner
0.75 mm I.D. SPME