57928-U
Conjunto de fibras para microextração em fase sólida (SPME) de polidimetilsiloxano (PDMS)
metal alloy fiber, df 100 μm(PDMS, needle size 23 ga, for use with autosampler
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
metal alloy fiber
plain red hub
Nível de qualidade
tamanho da agulha
23 ga
embalagem
pkg of 1 × ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
PDMS coating
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMENossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.