1.20091
Sílica
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Dióxido de silício
About This Item
Produtos recomendados
Agency
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
fine powder
tamanho de partícula
17-25 μm (d50)
p.e.
2230 °C (lit.)
pf
>1600 °C (lit.)
1710 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Solubility enhancement of APIs
- Unparalleled stabilization of the amorphous solid state
- Unique pore structure (6 nm diameter) and a very high surface area (500 m²/g)
- Perfect fit to stabilize poor glass former molecules
- Platform approach to manage API particle and polymorph variation
- No specific equipment/extra capital invest needed to stabilize the amorphous form of APIs
- High-end application support
Embalagem
1200911000 // Wide necked plastic bottle in corrugated box
1200919025 // Standard PE bag in PE square drum
Informações legais
Aplicação
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Já possui este produto?
Artigos
Our overview of API solubility and dissolution enhancement methods can help you decide between the many options to take during formulation.