Documentos Principais
1.71202
Supelco
Termorreator
number of holes 2X12 hole, Spectroquant® TR 620
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
SE.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
Spectroquant® TR 620
técnica(s)
photometry: suitable
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
2 × 12 posições em 2 zonas de aquecimento, com temperatura e tempo controláveis separadamente em cada zona, 7 programas pré-instalados e 8 programas que podem ser livremente selecionados TR 620 Spectroquant®
O termorreator Spectroquant TR 620 é projetado para digestão de até 24 amostras simultaneamente. A digestão térmica com controle preciso é uma etapa fundamental no preparo de amostras durante a determinação de COD, TOC, teor total de cádmio, crômio, cianeto, ferro, chumbo, níquel, nitrogênio, fósforo, prata ou zinco usando os kits de teste Spectroquant de alta qualidade.
O termorreator Spectroquant TR 620 tem dois blocos de aquecimento separados que podem ser controlados individualmente. Portanto, o termorreator TR 620 permite aos usuários configurar e realizar dois programas de digestão diferentes ao mesmo tempo, – aumentando a flexibilidade e reduzindo os tempos de espera.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Photometric determination of total nitrogen in soil samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.
Método analítico Medição de DQO em águas residuais - Determinação fotométrica do consumo de cromato após a digestão em 20 minutos.
Cobalt in wastewater from the production and casting of non-ferrous metals