Documentos Principais
V900892
Sigma-Aldrich
Colagenase
Type II, Vetec, reagent grade, powder, ≥125 CDU/mg solid
Sinônimo(s):
Clostridiopeptidase A
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
Formulário
powder
atividade específica
≥125 CDU/mg solid
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Collagenase from Clostridium histolyticum may be used for the isolation of cells from many types of animal tissue. VETEC Collagenase Type II has higher clostripain activity, and is suggested for bone, heart, liver, thyroid and salivary primary cell isolations.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A colagenase é ativada por quatro gramas de átomos de cálcio por mol de enzima. Ela é inibida por ácido etileno glicol-bis(beta-aminoetil éter)-N, N, N′,N′-tetracético, beta-mercaptoetanol, glutationa, ácido tioglicólico e 8-hidroxiquinolina.
Qualidade
Also contains clostripain, nonspecific neutral protease, and tryptic activities.
Definição da unidade
Uma unidade de digestão de colágeno (CDU) libera peptídeos de colágeno do tendão de Aquiles bovino que equivalem em cor de ninidrina a 1,0 μmol de leucina em 5 horas em pH 7,4 a 37 °C na presença de íons de cálcio. Uma unidade de hidrólise de FALGPA hidrolisa 1,0 μmol de furilacriloil-Leu-Gli-Pro-Ala por min a 25 °C. Uma unidade de protease neutra hidrolisa caseína para produzir cor equivalente a 1,0 μmol de tirosina por 5 h em pH 7,5 a 37 °C. Uma unidade de clostripaína hidrolisa 1,0 μmol de BAEE por min em pH 7,6 a 25 °C na presença de DTT.
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Collagenase H from Clostridium histolyticum
Roche
COLLH-RO
Collagenase H
Colagenase powder, suitable for cell culture, ≥4 FALGPA units/mg solid, high purity, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
Sigma-Aldrich
C2799
Colagenase
Colagenase powder, Suitable for the digestion and isolation of physiologically active pancreatic islet cells, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
C9407
Colagenase
Colagenase non-sterile; 0.2 μm filtered, Type IA-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C5894
Colagenase
Colagenase Sigma Blend Type H, ≥1.0 FALGPA units/mg solid
Sigma-Aldrich
C8051
Colagenase
Xiaomiao Li et al.
Cell biology international, 42(2), 169-179 (2017-10-06)
Longitudinal bone growth is governed by a complex network of endocrine signals including leptin. In mouse, leptin deficiency leads to distinct phenotypes in bones of the limb and spine, suggesting the appendicular and axial skeletons are subject to differential regulation
Lubov Mitrofanova et al.
Oncotarget, 11(4), 322-346 (2020-02-18)
Telocytes (Tcs) and pericytes (Pcs) are two types of perivascular interstitial cell known to be widespread in various organs and tissues, including the brain. We postulated that Tcs and Pcs may be involved in glioblastoma (GBM) neovascularization. Morphological study of
Rong Yang et al.
ESC heart failure, 8(5), 3935-3946 (2021-06-25)
Calcific aortic valve disease (CAVD) is frequent in the elderly. Telocytes (TCs) are implicated in intercellular communication by releasing extracellular vesicles (EVs). This study investigated the role of TC-EVs in aortic valve calcification. TCs were obtained and identified using enzymolysis
Xuchang Liu et al.
Journal of orthopaedic surgery and research, 14(1), 470-470 (2020-01-01)
Platelet-rich plasma (PRP) provides a nonsurgical approach for treating osteoarthritis (OA). Exosomes that play vital roles in intercellular communication have been studied extensively. Here, we investigated the therapeutic potential and molecular mechanism of exosomes derived from PRP (PRP-Exos) in alleviating
Chen Mei et al.
Frontiers in veterinary science, 8, 744032-744032 (2021-10-30)
Canine mammary tumors (CMTs) have histopathological, epidemiologic and clinical characteristics similar to those in humans and are known to be one of the best models for human breast cancer (HBC). This research aimed to describe a newly established canine cell