Documentos Principais
V900375
Sigma-Aldrich
Adenine hemisulfate salt
Vetec, reagent grade, ≥99%
Sinônimo(s):
6-Aminopurine hemisulfate salt, Adenine sulfate salt
About This Item
Fórmula linear:
C5H5N5 · 1/2H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
184.17
Beilstein:
3820263
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
fonte biológica
synthetic
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
solubilidade
0.5 M HCl: 10 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Weixiao Yin et al.
Bio-protocol, 8(9), e2839-e2839 (2018-05-05)
Here, we describe a method that can be used to evaluate the function of predicted signal peptides. This method utilizes the yeast Saccharomyces cerevisiae YTK12 strain and pSUC2 vector in which the pSUC2 vector with fused predicted signal peptide is