A2545
Adenine hemisulfate salt
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥99%
Sinônimo(s):
6-Aminopurine hemisulfate salt, Adenine sulfate salt
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
powder
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
solubilidade
0.5 M HCl: 10 mg/mL
aplicação(ões)
agriculture
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3