Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
A3159
Sigma-Aldrich
Adenine hemisulfate salt
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
6-Aminopurine hemisulfate salt, Adenine sulfate salt
Selecione um tamanho
5 G
R$ 459,00
25 G
R$ 1.281,00
100 G
R$ 3.878,00
500 G
R$ 15.517,00
R$ 459,00
Disponível para enviar em08 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 459,00
25 G
R$ 1.281,00
100 G
R$ 3.878,00
500 G
R$ 15.517,00
About This Item
Fórmula linear:
C5H5N5 · 1/2H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
184.17
Beilstein:
3820263
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
R$ 459,00
Disponível para enviar em08 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
0.5 M HCl: 10 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Adenine is a component of DNA, RNA, cofactors nicotinamide adenine dinucleotide (NAD). It is also part of flavin adenine dinucleotide (FAD) and signaling molecules cyclic adenosine monophosphate(cAMP).[1]
Aplicação
Adenine hemisulfate salt has been used:
  • as component of auxotrophy selection reagent for yeast culture[2]
  • as essential nutrient to improve yeast transformation efficiency[3]
  • as a component of synthetic complete (SC) medium for yeast culture[4]
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Mating based split-ubiquitin assay for detection of protein interactions
Horaruang W and Zhang B
Bio-protocol, 7, e2258-e2258 (2017)
Effect of preorganization on the affinity of synthetic DNA binding motifs for nucleotide ligands
Vollmer S and Richert C
Organic & Biomolecular Chemistry, 13(20), 5734-5742 (2015)
Base-resolution stratification of cancer mutations using functional variomics
Yi S, et al.
Nature Protocols, 12(11), 2323-2323 (2017)
Nutrient supplements boost yeast transformation efficiency.
Yu SC, et al.
Scientific Reports, 6, 35738-35738 (2016)
Abigail R Lambert et al.
Structure (London, England : 1993), 28(7), 760-775 (2020-05-04)
The redesign of a macromolecular binding interface and corresponding alteration of recognition specificity is a challenging endeavor that remains recalcitrant to computational approaches. This is particularly true for the redesign of DNA binding specificity, which is highly dependent upon bending