H20008
3-Hydroxybenzoic acid
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
m-Salicylic acid
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
pf
200-203 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
chave InChI
IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3