1547200
USP
Polyoxyl 35 castor oil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Castor oil, ethoxylated, PEG 35 castor oil
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
polyoxyl
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(OC(=O)N)CCl
InChI
1S/C4H7Cl2NO2/c5-1-3(2-6)9-4(7)8/h3H,1-2H2,(H2,7,8)
chave InChI
JMNCUXPHXKHBPY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
494.6 °F - Not applicable
Ponto de fulgor (°C)
257 °C - Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)