1547903
USP
Polyoxyl 40 stearate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol monostearate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
polyoxyl
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C20H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h21H,2-19H2,1H3
chave InChI
RFVNOJDQRGSOEL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1