1372424
USP
Polyoxyl 4 lauryl ether
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Tetraethylene glycol monododecyl ether, C12E4, Dodecyl tetraethylene glycol ether, Dodecyltetraglycol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
polyoxyl
fabricante/nome comercial
USP
densidade
0.946 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C20H42O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-22-15-17-24-19-20-25-18-16-23-14-12-21/h21H,2-20H2,1H3
chave InChI
WPMWEFXCIYCJSA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)