1460725
USP
Nevirapine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
11-Ethyl-5,11-dihydro-4-methyl-6H-dipyrido[3,2-b:2′,3′-e][1,4]diazepin-6-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nevirapine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(c2nccc(c2[nH][c](c3c1nccc3)=O)C)CC
InChI
1S/C14H14N4O/c1-3-18-12-10(5-4-7-15-12)14(19)17-11-9(2)6-8-16-13(11)18/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,17,19)
chave InChI
HDVZWQWXAQRFKJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Nevirapine
- Nevirapine Tablets
- Nevirapine Oral Suspension
- Nevirapine Extended-Release Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)